Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fluorescein Isothiocyanate Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: US Biological
F5249-03B
USBIF5249-03BEA 425 EUR InStock
USBIF5249-03B
Anti-Fluorescein Isothiocyanate Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-10 ?g/ml; lmmunohistochemistry: 2-10 ?g/ml

Type: Tag
Antigen: Fluorescein Isothiocyanate
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité