Anti-Formyl Peptide Receptor-like 1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
F6010-10B
USBIF6010-10BEA 506 EUR InStock
USBIF6010-10B
Anti-Formyl Peptide Receptor-like 1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:600; Western Blot: 1:6000
Type: Primary
Antigen: Formyl Peptide Receptor-like 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité