Anti-FOXI1, pan Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Fournisseur: US Biological
F9047-40-100
USBIF9047-40-100EA 270 EUR InStock
USBIF9047-40-100
Anti-FOXI1, pan Rabbit Polyclonal Antibody (KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1: 200000; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: FOXI1, pan
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité