Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98]

Fournisseur: US Biological
F9200-49A
USBIF9200-49AEA 681 EUR InStock
USBIF9200-49A
Anti-FUT4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI98]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:50

Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: monoclonal
Clone: HI98
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité