Anti-FXYD Domain-containing Ion Transport Regulator 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
F9400-04M
USBIF9400-04MEA 542 EUR InStock
USBIF9400-04M
Anti-FXYD Domain-containing Ion Transport Regulator 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: FXYD Domain-containing Ion Transport Regulator 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité