Anti-GCLC Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G2023-38E
USBIG2023-38EEA 559 EUR InStock
USBIG2023-38E
Anti-GCLC Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2-5 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml; Immunoprecipitation: 10 ?g/mg
Type: Primary
Antigen: GCLC (glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité