Anti-General Transcription Factor IIA, Polypeptide 1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G2024-59
USBIG2024-59EA 769 EUR InStock
USBIG2024-59
Anti-General Transcription Factor IIA, Polypeptide 1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:200-1:1000
Type: Primary
Antigen: General Transcription Factor IIA, Polypeptide 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité