Anti-GGT1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G2033-65A
USBIG2033-65AEA 662 EUR InStock
USBIG2033-65A
Anti-GGT1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GGT1 (gamma-glutamyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité