Anti-TNFRSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11K7]
Fournisseur: US Biological
G2035-08N
USBIG2035-08NEA 554 EUR InStock
USBIG2035-08N
Anti-TNFRSF18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11K7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF18 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18)
Clonality: monoclonal
Clone: 11K7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité