Anti-Gibberellic Acid Rat Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fournisseur: US Biological
G2035-87
USBIG2035-87EA 795 EUR InStock
USBIG2035-87
Anti-Gibberellic Acid Rat Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Gibberellic Acid
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité