Anti-GCNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
G3020-03-BIOT
USBIG3020-03-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIG3020-03-BIOT
Anti-GCNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GCNT1 (glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1, core 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité