Anti-Glucose Regulated Protein 94 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
G3057-43A
USBIG3057-43AEA 601 EUR InStock
USBIG3057-43A
Anti-Glucose Regulated Protein 94 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0. 01-0. 03?g/ml
Type: Primary
Antigen: Glucose Regulated Protein 94
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat, Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité