Anti-GLUL Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
G7121-03
USBIG7121-03EA 817 EUR InStock
USBIG7121-03
Anti-GLUL Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:4000-1:20000
Type: Primary
Antigen: GLUL (glutamate-ammonia ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité