Anti-Glutathione-S-Transferase [Schistosomajaponicum] Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: US Biological
G8134-07
USBIG8134-07EA 1210 EUR InStock
USBIG8134-07
Anti-Glutathione-S-Transferase [Schistosomajaponicum] Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:22000; Western Blot: 1:1000-1:3000; Immunochemistry: 1:500-1:1500
Type: Primary
Antigen: Glutathione-S-Transferase [Schistosomajaponicum]
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité