Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glutathione S Transferase Mouse monoclonal antibody [clone: 10K219]

Fournisseur: US Biological
G8135-02B1
USBIG8135-02B1EA 456 EUR InStock
USBIG8135-02B1
Anti-Glutathione S Transferase Mouse monoclonal antibody [clone: 10K219]
Anticorps
  • Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:200; Immunostaining 1:200

Type: Tag
Antigen: Glutathione S Transferase
Clonality: monoclonal
Clone: 10K219
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité