Anti-Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase Sheep polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G8140-02D
USBIG8140-02DEA 513 EUR InStock
USBIG8140-02D
Anti-Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase Sheep polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: E. coli, Human, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité