Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
G8140-13G
USBIG8140-13GEA 501 EUR InStock
USBIG8140-13G
Anti-GAPDH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:2000-1:10000; Western Blot: 1:2000-1:10000
Type: Primary
Antigen: GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité