Anti-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
G8154-72N-BIOT
USBIG8154-72N-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIG8154-72N-BIOT
Anti-Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité