Anti-Glyoxylate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
G8235-36F
USBIG8235-36FEA 501 EUR InStock
USBIG8235-36F
Anti-Glyoxylate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glyoxylate Reductase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 ml 1 mL USBIG8235-36F
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité