Anti-G Protein Coupled Receptor 43 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G8600-47D
USBIG8600-47DEA 681 EUR InStock
USBIG8600-47D
Anti-G Protein Coupled Receptor 43 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 14?g/ml
Type: Primary
Antigen: G Protein Coupled Receptor 43
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité