Anti-G Protein Coupled Receptor 171 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G8601-75
USBIG8601-75EA 681 EUR InStock
USBIG8601-75
Anti-G Protein Coupled Receptor 171 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: G Protein Coupled Receptor 171
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité