Anti-Gram Negative Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C424]
Fournisseur: US Biological
G8900-01C
USBIG8900-01CEA 599 EUR InStock
USBIG8900-01C
Anti-Gram Negative Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C424]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Gram Negative Endotoxin
Clonality: monoclonal
Clone: 10C424
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité