Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSF2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 12K263]

Fournisseur: US Biological
G8950-12E
USBIG8950-12EEA 668 EUR InStock
USBIG8950-12E
Anti-CSF2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 12K263]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 3?g/ml

Type: Primary
Antigen: CSF2 (colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage))
Clonality: monoclonal
Clone: 12K263
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité