Anti-GFP Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G8965-12
USBIG8965-12EA 399 EUR InStock
USBIG8965-12
Anti-GFP Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:5000; Immunoprecipitation: 1:200
Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité