Anti-GFP Chicken polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
G8965-13A
USBIG8965-13AEA 661 EUR InStock
USBIG8965-13A
Anti-GFP Chicken polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:11000-1:12000; Western Blot: 1:300-1:350
Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité