Anti-GRO beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
G8975-22C
USBIG8975-22CEA 776 EUR InStock
USBIG8975-22C
Anti-GRO beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5 ?g/ml; Western Blot: 0.1-0.2?g/ml; Functional Assays: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GRO beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité