Anti-HCN1 Mouse monoclonal antibody [clone: 10F708]
Fournisseur: US Biological
H1827-25L
USBIH1827-25LEA 587 EUR InStock
USBIH1827-25L
Anti-HCN1 Mouse monoclonal antibody [clone: 10F708]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence:1-10 ?g/ml; Western Blot: 1-10 ?g/ml; Immunochemistry: 0.1-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HCN1 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10F708
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité