Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSF1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F711]

Fournisseur: US Biological
H1830-44K-100
USBIH1830-44K-100EA 544 EUR InStock
USBIH1830-44K-100
Anti-HSF1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F711]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSF1 (heat shock transcription factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 10F711
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité