Anti-Heat Shock Protein 90, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F737]
Fournisseur: US Biological
H1834-55A3-50
USBIH1834-55A3-50EA 374 EUR InStock
USBIH1834-55A3-50
Anti-Heat Shock Protein 90, alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F737]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 90, alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 10F737
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité