Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7L20]
Fournisseur: US Biological
H1834-55N-200
USBIH1834-55N-200EA 601 EUR InStock
USBIH1834-55N-200
Anti-Heat Shock Protein 90, beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7L20]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 90, beta
Clonality: monoclonal
Clone: 7L20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Chicken, Human, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité