Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Helicobacter pylori, CagA Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 12K266]

Fournisseur: US Biological
H1840-45H
USBIH1840-45HEA 592 EUR InStock
USBIH1840-45H
Anti-Helicobacter pylori, CagA Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 12K266]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Helicobacter pylori, CagA
Clonality: monoclonal
Clone: 12K266
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité