Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F10/B8]
Fournisseur: US Biological
H1890-93A-100
USBIH1890-93A-100EA 1100 EUR InStock
USBIH1890-93A-100
Anti-Heparan Sulfate Proteoglycan Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F10/B8]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1 ?g/ml; Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Heparan Sulfate Proteoglycan
Clonality: monoclonal
Clone: 1F10/B8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité