Anti-Hepatitis B Surface Antigen PreS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
H1915-98G
USBIH1915-98GEA 682 EUR InStock
USBIH1915-98G
Anti-Hepatitis B Surface Antigen PreS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Surface Antigen PreS2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité