Anti-Hepatitis C Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D99]
Fournisseur: US Biological
H1920-12C
USBIH1920-12CEA 652 EUR InStock
USBIH1920-12C
Anti-Hepatitis C Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D99]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20-1:200; Western Blot: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus Core Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 10D99
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité