Anti-Hexokinase, Type III Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
H2040-31A
USBIH2040-31AEA 532 EUR InStock
USBIH2040-31A
Anti-Hexokinase, Type III Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Hexokinase, Type III
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité