Anti-Hexokinase, Type IV Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
H2040-51C
USBIH2040-51CEA 532 EUR InStock
USBIH2040-51C
Anti-Hexokinase, Type IV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25 ?g/ml; Western Blot: 0.5-2.5 ?g/ml; Immunochemistry: 2.5-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Hexokinase, Type IV
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité