Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8A176]

Fournisseur: US Biological
H5099-01B
USBIH5099-01BEA 789 EUR InStock
USBIH5099-01B
Anti-His-Tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8A176]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 02-0.2?g/ml; Western Blot: 0.1-1.0 ?g/ml

Type: Tag
Antigen: His-Tag (His-Tag)
Clonality: monoclonal
Clone: 8A176
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité