Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HARS Mouse monoclonal antibody [clone: 8C179]

Fournisseur: US Biological
H5105-20
USBIH5105-20EA 473 EUR InStock
USBIH5105-20
Anti-HARS Mouse monoclonal antibody [clone: 8C179]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 0.5-2?g/sample; Western Blot: 0.2-2?g/ml; Immunoprecipitation: 100-500 ?g/sample; Immunochemistry: 2-100 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: HARS (histidyl-tRNA synthetase)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C179
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité