Anti-Histone H3, dimethyl Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
H5110-14E5
USBIH5110-14E5EA 460 EUR InStock
USBIH5110-14E5
Anti-Histone H3, dimethyl Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:25; Immunofluorescence:1:500
Type: Primary
Antigen: Histone H3, dimethyl
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité