Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histone H3, dimethyl Rabbit monoclonal antibody [clone: 5H66]

Fournisseur: US Biological
H5110-14R1
USBIH5110-14R1EA 944 EUR InStock
USBIH5110-14R1
Anti-Histone H3, dimethyl Rabbit monoclonal antibody [clone: 5H66]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:4000

Type: Primary
Antigen: Histone H3, dimethyl
Clonality: monoclonal
Clone: 5H66
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité