Anti-Histone H3, dimethyl Chicken polyclonal antibody
Fournisseur: US Biological
H5110-14Y2
USBIH5110-14Y2EA 615 EUR InStock
USBIH5110-14Y2
Anti-Histone H3, dimethyl Chicken polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoblot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: Histone H3, dimethyl
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité