Anti-HLA Class 2 Antigen DP, DQ, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10D177]
Fournisseur: US Biological
H6099-85E1
USBIH6099-85E1EA 594 EUR InStock
USBIH6099-85E1
Anti-HLA Class 2 Antigen DP, DQ, DR Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10D177]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DP, DQ, DR
Clonality: monoclonal
Clone: 10D177
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité