Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3]
Fournisseur: US Biological
H6100-42Q
USBIH6100-42QEA 358 EUR InStock
USBIH6100-42Q
Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DR
Clonality: monoclonal
Clone: LN3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité