Anti-Hydroxyguanosine 8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
H9076-03
USBIH9076-03EA 614 EUR InStock
USBIH9076-03
Anti-Hydroxyguanosine 8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:250000; Immunochemistry: 1:200
Type: Primary
Antigen: Hydroxyguanosine 8
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité