Anti-IgG, Fc Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
I1903-19N5
USBII1903-19N5EA 358 EUR InStock
USBII1903-19N5
Anti-IgG, Fc Goat Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG, Fc
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité