Anti-IgG Mouse Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Fournisseur: US Biological
I1903-30L
USBII1903-30LEA 542 EUR InStock
USBII1903-30L
Anti-IgG Mouse Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Rhodamine)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité