Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Fournisseur: US Biological
I1903-50L
USBII1903-50LEA 472 EUR InStock
USBII1903-50L
Anti-IgE Goat Polyclonal Antibody (TRITC (Rhodamine))
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:20-1:2000
Type: Primary
Antigen: IgE
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Rhodamine)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité