Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FAM (Carboxyfluorescein))
Fournisseur: US Biological
I1903-56B
USBII1903-56BEA 441 EUR InStock
USBII1903-56B
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (FAM (Carboxyfluorescein))
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité