Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody Gold
Fournisseur: US Biological
I1903-77F
USBII1903-77FEA 286 EUR InStock
USBII1903-77F
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody Gold
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Gold
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité