Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: US Biological
I1903-88C7
USBII1903-88C7EA 251 EUR InStock
USBII1903-88C7
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG (IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité